Merck
SYNC621120
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
別名:
Synthware C621120, straight condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C621120
ホースサイズ
8 mm
ジャケット長
120 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware Allihn condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency and removable hose connections. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)