Merck
SYNA663524
Synthware adapter with top spherical socket joint and lower standard taper inner joint
top joint: ST/NS 35/20, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A663524, adapter with ball socket
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,856
¥5,856
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,856
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥5,856
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top35/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A663524
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware adapter with top spherical socket joint (35/20) and lower standard taper inner joint (24/40) to fit a various of laboratory glassware.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)