Merck
SYNA342942
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 29/42
別名:
Synthware A342942, Adapter, twin connecting hose
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,526
¥4,526
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,526
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥4,526
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS29/42
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A342942
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)