Merck
SYNA342440
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A342440, Adapter, twin connecting hose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A342440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)