Merck
SYNA202445
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50
別名:
Synthware A202445, glass reducing adapter, connecting adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,310
¥8,310
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,310
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥8,310
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS45/50
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A202445
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)