Merck
SYNA202434
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 34/45
別名:
Synthware A202434, glass reducing adapter, connecting adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS34/45
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A202434
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (34/45) is larger than the top joint (24/40).
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)