Merck
Z413984
Sigma-Aldrich
Aldrich® enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20
別名:
glass adapter, glass adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,050
¥7,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,050
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥7,050
Check Cart for Availability
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)