メーカー/製品名
SSV103
SciLabware
穴
3 mm , key
サイドアーム厚 × 外径
1.5 mm × 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- These stopcocks are specially designed and carefully manufactured for high vacuum applications
- Each stopcock tested for high vacuum performance.
- Borosilicate glass construction
- Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
- Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
- All side-arms are 100mm in length
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)