Merck
Z222364
Metal standard taper clip
joint size, 14
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥16,910
¥16,910
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥16,910
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
¥16,910
Check Cart for Availability
詳細
ニッケルめっきが施されたばね鋼のジョイントクリップで、強度が高く、プラスチックタイプのDelrin®よりも熱やひびに強い性質があります。圧力下で最大392°F(200°C)の温度までコニカルジョイントをしっかり保持します。ガラス器具にひっかき傷が付きません。
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)