Merck
SLW4536/32D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 32 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 4536/32D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
製品SLW4536/32Dは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
red ETFE
メーカー/製品名
4536/32D
SciLabware
フィッティング
thread fits 32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)