Merck
SLW1660/08M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 45 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1660/08M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
製品SLW1660/08Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
round base
メーカー/製品名
1660/08M
SciLabware
L
90 mm
外径
30 mm
キャパシティ
45 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)