Merck
DWK73785-50
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (50 mL), without cap, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
72 EA
¥27,500
¥27,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
72 EA
¥27,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥27,500
Check Cart for Availability
物質
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 72 ea Modular trays are shrink-wrapped
メーカー/製品名
Kimble® 73785-50
キャパシティ
(50 mL)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)