¥15,770
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
AR-Glass
round bottom
特徴
graduated: no
包装
pack of 100
メーカー/製品名
BRAND 779022
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The AR-Glas® centrifuge tube offers a capacity of approximately 15 ml and features a sturdy wall thickness of 1.0 mm. Engineered for high-performance applications, it withstands relative centrifugal forces (RCF) of up to 3500. This reliable tube is perfect for laboratory use, ensuring durability and precision during centrifugation processes. An essential addition to any scientific workspace.
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)