SLW162822M
SLW1628/22M
別名:
Pyrex, SciLabware 1628/22M
1 of 10
BR114516
BRAND® test tube, graduated, glass
Sigma-Aldrich
Z219673
Aldrich® Abderhalden drying apparatus
58086
PTFE Filter Membranes
21313
Hamilton®マイクロリッター™シリンジ、接合針
Z212644
Ace粉体分配漏斗
21312
Supelco
29441-U
認証済みガラス製インサート、12 x 32 mm、広口バイアル用
RAD147
radiello™ カートリッジ吸収剤
68061
嫌気雰囲気生成バッグ
Z404977
Aldrich® Sure/Stor™フラスコ
borosilicate glass tubecolorless tubepolyethylene stopper
joint stopper24/29
non-sterile
graduatedgraduations Push fit
pack of 10 ea
SciLabware 1628/22M
26 mm × 200 mm
50 mL 50 mL
26 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.