Merck
SLW1628/10M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 10 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1628/10M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
製品SLW1628/10Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
ジョイント
joint stopper14/23
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
graduations
Push fit
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1628/10M
外径 × L
18 mm × 125 mm
キャパシティ
10 mL
10 mL
チューブ直径
18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)