Merck
SLW1521/04D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1521/04D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
製品SLW1521/04Dは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
ジョイント
Joints ST/NS neck (14)
joint stopper14/15
特徴
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1521/04D
ボトル 直径× H
54 mm × 106 mm , With stopper
キャパシティ
100 mL
ネック内径
14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
特徴および利点
  • Borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796-2
  • With ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
  • Spare replacement glass stoppers are available
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)