Merck
Z135704
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polystop dropper bottle
capacity 125 mL
別名:
bottle dropper, dropper bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,897
¥4,897
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,897
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥4,897
Check Cart for Availability
物質
colorless bottle
glass bottle
round bottle
ジョイント
joint ST/NS neck
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11604-0125
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use dropper without removing stopper. Clear glass bottle. Dropper with PP stopper and soft-vinyl bulb. Ground, tapered neck on bottle fits stopper. Can be disassembled to clean parts separately.
法的情報
Polystop is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)