Merck
SIK7913-10
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetriphosphonic acid - BTP
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥29,100
1 G
¥82,900
¥29,100
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥29,100
1 G
¥82,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9O9P3
CAS番号:
分子量:
318.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥29,100
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97%
SMILES記法
[P](=O)(O)(O)c1cc(cc(c1)[P](=O)(O)O)[P](=O)(O)O
InChI Key
OARRIBWWCWLELO-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7913-10-250MG:
SIK7913-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)