安全性情報
SIK7907-10
Sigma-Aldrich
Propylenediphosphonic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H10O6P3
CAS番号:
分子量:
235.03
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
InChI
1S/C3H10O6P2/c1-3(11(7,8)9)2-10(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)/p-4/t3-/m0/s1
InChI Key
DZQCAOQMXPROIJ-VKHMYHEASA-J
アプリケーション
This molecule is used as a crosslinking agent.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7907-10-1G:
SIK7907-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)