Merck
SIK7710-10
Sigma-Aldrich
12-Azidododecylphosphonic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H26N3O3P
CAS番号:
分子量:
291.33
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
形状
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
保管温度
2-8°C
アプリケーション
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7710-10-250MG:
SIK7710-10-1G:
試験成績書(COA)