Merck
737461
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanephosphonic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,000
5 G
¥85,600
¥22,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,000
5 G
¥85,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F13O3P
CAS番号:
分子量:
428.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥22,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
168-173 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
InChI Key
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
詳細
1H,1H,2H,2H-パーフルオロオクタンホスホン酸(PFOPA)は、8個のフッ素化炭素原子を含むフルオロアルキルホスホン酸です。ホスホン酸塩の接着性により、基板上に自己組織化層を形成します。この表面接着性は、水酸基によって強化された酸塩基結合によるものです。[1][2]
アプリケーション
PFOPAは窒化ガリウム(GaN)基板表面を機能化し、光学特性を調整することができるため、化学センサー用途に使用できる可能性があります。[3]PFOPAは、プリント回路基板使用される銅基板の表面特性を向上することが可能です。[2]PFOPAは、有機発光ダイオード(OLED)や有機薄膜太陽電池(OPV)向けITO基板の表面改質にも使用されています。[4][5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737461-5G:
737461-BULK:
737461-1G:
737461-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Advanced surface modification of indium tin oxide for improved charge injection in organic devices.
Hanson EL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(28), 10058-10062 (2005)
Modified surface chemistry, potential, and optical properties of polar gallium nitride via long chained phosphonic acids.
Wilkins SJ, et al.
Applied Surface Science, 327(38), 498-503 (2015)
Phosphonic acid modification of indium- tin oxide electrodes: Combined XPS/UPS/contact angle studies.
Paniagua SA, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(21), 7809-7817 (2008)
Direct Patterning of Self-Assembled Monolayers by Stamp Printing Method and Applications in High Performance Organic Field-Effect Transistors and Complementary Inverters.
Zhang Z, et al.
Advances in Functional Materials, 25(38), 6112-6121 (2015)
Surface characterization of copper substrates modified with carboxyl terminated phosphonic acids.
Nothdurft P, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 84(38), 143-152 (2018)
資料
薄く、軽量で、フレキシブルな電子機器は、拡張性が高く、携帯性に優れ、安定した技術に対する広範な需要に対応しています。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.