Merck
SIK4120-30
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecyltriethoxysilane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥27,280
1 G
¥82,140
¥27,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥27,280
1 G
¥82,140
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H37F9O3Si
分子量:
536.59
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥27,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
liquid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
関連するカテゴリー
アプリケーション
These products are used to form water repellent surface coating and/or lubricated surfaces on silicon, silicon oxide, etc.
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The silane group provide a linker to covalently bond to silicon and silicon oxide surfaces.
The methoxy groups are more reactive than the ethoxy ones, but they release methanol instead of ethanol for ethoxy groups.
法的情報
Product of SiKEMIA
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK4120-30-250MG:
SIK4120-30-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)