Merck
SIK2802-10
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene-2,5-dicarboxylic acid
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥29,270
1 G
¥83,170
¥29,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥29,270
1 G
¥83,170
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O4S
CAS番号:
分子量:
176.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥29,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97%
SMILES記法
S1C(CCC1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C6H8O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
VZKPHLAASBCFGX-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK2802-10-250MG:
SIK2802-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)