This product is intended for laboratory research use only and is not a food grade material. Currently, a food grade product option is not available.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥6,600 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥10,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H6O3
CAS番号:
分子量:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-561-5
Beilstein/REAXYS Number:
127405
MDL number:
Assay:
98%
Quality Segment
assay
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
InChI key
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description phyproof® Reference Substance | description 99% | description 97% |
| assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 62-65 °C (lit.) | mp 62-65 °C (lit.) | mp 35-39 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under セサモール
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
S3003-25G-A: + S3003-5G-A: + S3003-BULK-A: + S3003-VAR-A:
jan