Merck
QBD11388
Sigma-Aldrich
Mal-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥194,000
100 MG
¥379,100
¥194,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥194,000
100 MG
¥379,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C201H390N5O86P
分子量:
4284.20
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
¥194,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
官能基
phospholipid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
特徴および利点
Mal-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a maleimide which can react with a free thiol.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11388-100MG:
QBD11388-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)