Merck
QBD11305
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥74,200
1000 MG
¥279,000
¥74,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥74,200
1000 MG
¥279,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C102H204N2O51
分子量:
2274.69
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
¥74,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C102H204N2O51/c103-3-7-110-11-15-114-19-23-118-27-31-122-35-39-126-43-47-130-51-55-134-59-63-138-67-71-142-75-79-146-83-87-150-91-95-154-99-97-152-93-89-148-85-81-144-77-73-140-69-65-136-61-57-132-53-49-128-45-41-124-37-33-120-29-25-116-21-17-112-13-9-
InChI Key
FCQAQQLROKWRBB-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Amino-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-acid can be used to introduce a hydrophilic dPEG through reaction with either the amine or the carboxyl.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11305-100MG:
QBD11305-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)