Merck
QBD11338
Sigma-Aldrich
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®11
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥58,210
1000 MG
¥310,400
¥58,210
出荷予定日2025年5月09日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥58,210
1000 MG
¥310,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H54Br2N2O13
分子量:
786.54
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥58,210
出荷予定日2025年5月09日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
Bis-Bromoacetamido-dPEG®₁₁ can be used to conjugate two proteins containing free thiols and introduce a hydrophilic dPEG spacer.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11338-50MG:
QBD11338-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)