Merck
QBD10907
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®36-acid
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥50,400
¥50,400
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥50,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C75H151NO38
分子量:
1674.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥50,400
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C75H151NO38/c76-2-4-80-6-8-82-10-12-84-14-16-86-18-20-88-22-24-90-26-28-92-30-32-94-34-36-96-38-40-98-42-44-100-46-48-102-50-52-104-54-56-106-58-60-108-62-64-110-66-68-112-70-72-114-74-73-113-71-69-111-67-65-109-63-61-107-59-57-105-55-53-103-51-49-101-
InChI Key
QKMSNDXWGWBERW-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Amino-dPEG®36-acid reagent is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arm between the terminal amine and the terminal carboxylic acid is of exact length (132.7 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Jan Code
QBD10907-100MG:
QBD10907-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)