Merck
PL800GB-8
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥108,100
¥108,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥108,100
About This Item
UNSPSCコード:
42132201
NACRES:
NB.35
¥108,100
Check Cart for Availability
サイズ
8 (for 8 in. ports)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)