Merck
PL800GH
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
size 9 (for 8 in. ports)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PAIR
¥96,360
¥96,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PAIR
¥96,360
About This Item
UNSPSCコード:
42132201
NACRES:
NB.35
¥96,360
Check Cart for Availability
サイズ
9 (for 8 in. ports)
詳細
32" long, 9.5" handsize. Sold as a pair.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
法的情報
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)