Merck
PEM3A2044
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-720
greener alternative
thickness 20 μm, L × W 10 cm × 10 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥46,400
¥46,400
出荷予定日2025年3月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥46,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352600
NACRES:
NB.21
¥46,400
出荷予定日2025年3月14日
バルクの問い合わせ
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L × W
10 cm × 10 cm
厚さ
20 μm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. This product is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Clickhere for more information.
アプリケーション
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
法的情報
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PEM3A2044-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)