アッセイ
97%
形状
crystals
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C(c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
InChI Key
NFBAXHOPROOJAW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... VKORC1(79001)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P26406-100G:
P26406-25G:
P26406-10KG:
P26406-VAR:
P26406-BULK:
試験成績書(COA)