Merck
P16303
Sigma-Aldrich
3-Phenoxypropyl bromide
96%
別名:
3-Bromopropyl phenyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,400
About This Item
化学式:
C6H5O(CH2)3Br
CAS番号:
分子量:
215.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI Key
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P16303-25G:
P16303-VAR:
P16303-100G:
P16303-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)