Merck
OTV000444
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7FN2O2
CAS番号:
分子量:
194.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)C(N(C=C(F)C=C1)C1=N2)=C2C
InChI
1S/C9H7FN2O2/c1-5-8(9(13)14)12-4-6(10)2-3-7(12)11-5/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
PKGZIIFPOGJMJQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
OTV000444-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)