Merck
NORXR557
Norell®標準シリーズ 5 mm NMRチューブ
frequency 300 MHz, L 7 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Norell NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥12,292
¥12,292
単価¥16,390割引25%
出荷予定日2025年3月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥12,292
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
¥12,292
単価¥16,390割引25%
出荷予定日2025年3月26日
物質
colorless tube
glass tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 25 ea
メーカー/製品名
Norell XR-55-7
パラメーター
300 MHz frequency
L
7 in.
外径 × 内径
5 mm × 4.2 mm
キャンバー
±0.038 mm
同心性
±0.010 mm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norell®標準シリーズNMRチューブは、チューブ壁および底のばらつきをなくすために再設計されました。これにより、シミング時間とサンプル再現性が改善されています。ASTMタイプ1クラスBガラスから製造された、または一般にN-51Aと呼ばれるこれらのNMRチューブは、自動サンプリングシステムおよびハイスループットNMR分光法用に設計されています。
特徴および利点
  • NMRチューブ底は一様に半球状で一貫しています。
  • ルーチンNMRに適しています。
  • 温度勾配のない室温で理想的です。
  • チューブの均一な壁厚により、チューブおよびロット間の同心度が強化されます。
  • 丸底を製造していますが、要望に応じて平底も利用できます。
  • 要望に応じてどのような長さのNMRチューブも提供できます。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)