Merck
Z744261
Wilmad® NMR Benchtop Tube
tube O.D. 5 mm, tube L 7 in., pack of 150
別名:
NMR tube, spectrometer NMR tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
NB.15
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 150
メーカー/製品名
Wilmad WG-BTNMR-7
チューブL
7 in.
チューブ外径
5 mm
適合性
suitable for NMR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for use with 43, 60,& 80MHz manual sample loading benchtop NMR spectrometers, NMR Tubes have been tested in the most popular benchtop spectrometers to assure performance.
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
アプリケーション
NMR
特徴および利点
Packaging allows for easy tube access and storage
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)