NORXR558
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Norell NMRチューブ
NORXR558-25EA
¥19,590
1 of 10
NORS53007
Norell® Select Series™ 5 mm NMR チューブ
NORXR557
Norell®標準シリーズ™ 5 mm NMRチューブ
Z562734
Wilmad® NMRチューブ, 直径5 mm, エコノミー
Z562718
Z566365
NOR506P7
Z562742
Z278351
ACE Micro/Mini-Lab® Hickman-Hinkle stillhead
NOR508UP7
Z565229
colorless tubeglass tube
neck thread push fit
pack of 25 ea
Norell XR-55-8
300 MHz frequency
8 in.
5 mm × 4.2 mm
±0.038 mm
±0.010 mm
5 mm
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.