Merck
N27004
Sigma-Aldrich
2-ニトロチオフェン
85%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,760
¥7,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3NO2S
CAS番号:
分子量:
129.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
アッセイ
85%
フォーム
crystals
不純物
15% 3-nitrothiophene
bp
224-225 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChI Key
JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
N27004-VAR:
N27004-25G:
N27004-10G:
N27004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eachan O Johnson et al.
Nature, 571(7763), 72-78 (2019-06-21)
New antibiotics are needed to combat rising levels of resistance, with new Mycobacterium tuberculosis (Mtb) drugs having the highest priority. However, conventional whole-cell and biochemical antibiotic screens have failed. Here we develop a strategy termed PROSPECT (primary screening of strains