Merck
N25001
Sigma-Aldrich
N-ニトロソジメチルアミン
reagent grade
別名:
ジメチルニトロソアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NNO
CAS番号:
分子量:
74.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
reagent grade
蒸気圧
5 mmHg ( 20 °C)
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL (lit.)
SMILES記法
CN(C)N=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChI Key
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
マウスおよびラットにおける胃、肝、腎および肺がんを誘発します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロソ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N25001-100G-PW:
N25001-25G:
N25001-VAR:
N25001-100G:
N25001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Iwaniuk et al.
Human & experimental toxicology, 34(6), 591-600 (2014-10-12)
N-nitrosodimethylamine (NDMA) is a xenobiotic widespread in human environment capable of regulating the lifespan of immune cells. In this study, we examined the roles of the tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)/death receptor 5 (DR5) complex and the Fas molecule