Merck
N22657
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸4-ニトロフェニル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CO2C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
235.12
Beilstein:
658785
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
120 °C/12 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H
InChI Key
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
N22657-5G:
N22657-BULK:
N22657-25G:
N22657-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)