Merck
N19001
Sigma-Aldrich
3-ニトロ-1,8-ナフタル酸無水物
technical grade
別名:
無水3-ニトロナフタレン-1,8-ジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H5NO5
CAS番号:
分子量:
243.17
Beilstein:
23762
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
mp
247-249 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
InChI Key
FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N19001-BULK:
N19001-VAR:
N19001-25G:
N19001-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2