Merck
N162
Sigma-Aldrich
R-(−)-Niguldipine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H39N3O6 · HCl
CAS番号:
分子量:
646.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
光学活性
[α]23/D −12.5°, c = 0.14 in methanol(lit.)
pale yellow
溶解性
methanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@@H]1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OCCCN3CCC(CC3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H39N3O6.ClH/c1-25-31(34(40)44-3)33(27-12-10-17-30(24-27)39(42)43)32(26(2)37-25)35(41)45-23-11-20-38-21-18-36(19-22-38,28-13-6-4-7-14-28)29-15-8-5-9-16-29;/h4-10,12-17,24,33,37H,11,18-23H2,1-3H3;1H/t33-;/m1./s1
InChI Key
MHOSUIMBPQVOEU-MGDILKBHSA-N
生物化学的/生理学的作用
Less active enantiomer
注意
Photosensitive. Adsorbs strongly to plastic.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N162-VAR:
N162-BULK:
N162-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Höllt et al.
Biochemical pharmacology, 43(12), 2601-2608 (1992-06-23)
The (-)-isomer of verapamil is 10-fold more potent as a calcium antagonist than the (+)-isomer. However, both enantiomers are equally effective in increasing cellular accumulation of anticancer drugs [Gruber et al., Int J Cancer 41: 224-226, 1988]. In addition to