安全性情報
MT51350104
Mettler-Toledo regeneration solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350104
容量
25 mL
詳細
For regeneration of glass electrodes. Treatment time about 1 minute.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MT51350104-1EA:
MT51350104:
MT51350104-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)