Merck
MT51350102
Mettler-Toledo Thiourea Cleaning solution
for the removal of silver sulfide contamination
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
形状
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350102
容量
250 mL
詳細
Thiourea solution for cleaning junctions with silver sulfide contamination. Treatment until discoloration.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MT51350102-250ML:
MT51350102:
MT51350102-1EA:
試験成績書(COA)