Merck
M84429
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-チオフェンカルボン酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2S
CAS番号:
分子量:
142.18
Beilstein:
113857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M84429-VAR:
M84429-5G:
M84429-BULK:
M84429-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)