Merck
M83007
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-tetralone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O
CAS番号:
分子量:
160.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.56 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI Key
SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M83007-BULK:
M83007-5G:
M83007-25G:
M83007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)