Merck
113115
Sigma-Aldrich
5-メトキシ-1-テトラロン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,240
25 G
¥38,700
¥9,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,240
25 G
¥38,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O2
CAS番号:
分子量:
176.21
Beilstein:
2047383
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
mp
87-91 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Methoxy-1-tetralone is used in the preparation of hydroxy ketone.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
113115-1G:
113115-5G:
113115-VAR:
113115-25G:
113115-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)