Merck
M73001
Sigma-Aldrich
3-メチルピペリジン
99%
別名:
β-ピペコリン, 3-ピペコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
Beilstein:
79807
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
125-126 °C/763 mmHg (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗B型肝炎ウイルス活性物質に用いるフェニルプロペンアミド誘導体
  • 慢性疼痛治療に用いるCB2レセプターアゴニスト
  • オーロラキナーゼインヒビター
  • スピロイミダゾリジノンNPC1L1インヒビター
  • 1,3,5-オキサジアジノン類
  • 選択的セロトニン 5-HT6レセプターアンタゴニスト
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M73001-100G:
M73001-VAR:
M73001-5G:
M73001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1