Merck
M57804
Sigma-Aldrich
2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
98%
別名:
2-Methyl-β-naphthothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NS
CAS番号:
分子量:
199.27
Beilstein:
7158
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
94-98 °C
95-97 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C12H9NS/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3
InChI Key
OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M57804-25G:
M57804-10G:
M57804-VAR:
M57804-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nichole Coleman et al.
Molecular pharmacology, 86(3), 342-357 (2014-06-25)
Small-conductance (KCa2) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are voltage-independent and share a common calcium/calmodulin-mediated gating mechanism. Existing positive gating modulators like EBIO, NS309, or SKA-31 activate both KCa2 and KCa3.1 channels with similar potency or, as in the case