Merck
656151
Sigma-Aldrich
3-(4-クロロフェニル)プロピオン酸
97%
別名:
p-クロロヒドロ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,300
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
127-131 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
InChI Key
BBSLOKZINKEUCR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656151-BULK:
656151-1G:
656151-5G:
656151-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomáš Hložek et al.
Journal of analytical toxicology, 40(9), 749-753 (2016-09-04)
A simple, sensitive and robust method for simultaneous determination of antiepileptic drugs (gabapentin, pregabalin and vigabatrin) in human serum using GC-MS was developed and validated for clinical toxicology purposes. This method employs an emerging class of derivatization agents - alkyl